Orders LinkContactUsLinkComponent
Semken forceps
Semken forceps
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Semken forceps
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificates
Semken forceps
5 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Lunghezza
    Stile punta
    Tip shape
    Tip size
    Tip width
    Disponibilità
    Price
  • Titanio
    150 mm
    Serrated
    Straight
    1,5×1,1 mm
    1,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 120.93
    SFr. 120.93
    1 * 1 ST
       SFr. 120.93
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Acciaio inossidabile
    130 mm
    Serrated
    Curved
    1,3×1 mm
    1,3 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 26.57
    SFr. 26.57
    1 * 1 ST
       SFr. 26.57
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Acciaio inossidabile
    130 mm
    Serrated
    Straight
    1,3×1 mm
    1,3 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 24.73
    SFr. 24.73
    1 * 1 ST
       SFr. 24.73
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Acciaio inossidabile
    150 mm
    Serrated
    Curved
    1,5×1,1 mm
    1,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 27.02
    SFr. 27.02
    1 * 1 ST
       SFr. 27.02
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Acciaio inossidabile
    150 mm
    Serrated
    Straight
    1,5×1,1 mm
    1,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 24.28
    SFr. 24.28
    1 * 1 ST
       SFr. 24.28
    Specifiche:
    Marketsource