Student fine forceps, angled
Fine, Acciaio inossidabile, 100 mm, Standard, Angled, 0,2×0,2 mm
Codice catalogo FSCI91110-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Student fine forceps, angled
Codice catalogo FSCI91110-10
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Fine
- Lunghezza:100 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Standard
- Tip size:0,2×0,2 mm
- Tip shape:Angled