Student fine forceps, straight
Fine, Acciaio inossidabile, 110 mm, Standard, Straight, 0,2×0,1 mm
FSCI91115-10
Marketsource
- Tipo:Fine
- Lunghezza:110 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Standard
- Tip size:0,2×0,1 mm
- Tip shape:Straight