Suture tying forceps
Acciaio inossidabile, 100 mm, Tying platform (5 mm), Straight, 0,5 mm
Codice catalogo FSCI18025-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Suture tying forceps
Codice catalogo FSCI18025-10
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:100 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Tying platform (5 mm)
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Straight