ContactUsLinkComponent
Titanium forceps
  FSCI11602-16
undefined
Titanium forceps
  FSCI11602-16
  • Lunghezza:
    160 mm
  • Materiale:
    Titanio
  • Stile punta:
    Serrated
  • Conf:
    1
  • Tip size:
    0,3×0,5 mm
  • Tip shape:
    Straight