Orders LinkContactUsLinkComponent
Vessel dilators, balanced instruments | Avantor
Vessel dilators, balanced instruments
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Vessel dilators, balanced instruments
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Zertifikate
Vessel dilators, balanced instruments
Vessel dilators, balanced instruments
3 Varianten
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformationen
  • Materiale
    Lunghezza
    Stile punta
    Tip shape
    Tip size
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Acciaio inossidabile
    145 mm
    Smooth
    Angled
    Ø 0,2 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 248.72
    SFr. 248.72
    1 * 1 ST
       SFr. 248.72
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Acciaio inossidabile
    145 mm
    Suture tying platform
    Straight
    Ø 0,1 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 251.47
    SFr. 251.47
    1 * 1 ST
       SFr. 251.47
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Acciaio inossidabile
    150 mm
    Suture tying platform
    Straight
    Ø 0,3 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 252.84
    SFr. 252.84
    1 * 1 ST
       SFr. 252.84
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource