Vial forceps
Acciaio inossidabile, 150 mm, Straight, 0,5 mm
FSCI11006-15
Marketsource
- Lunghezza:150 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Straight
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals