Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro Serrefines
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Micro Serrefines
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificates
Micro Serrefines
Micro Serrefines
6 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Lunghezza
    Stile punta
    Tip shape
    Tip size
    Disponibilità
    Price
  • FSCI18055-04
    Strong clamp press, 125 g
    Strong clamp press, 125 g
    Acciaio inossidabile
    13 mm
    Serrated
    Straight
    4×0,75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.22
    SFr. 52.22
    1 * 1 ST
       SFr. 52.22
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • FSCI18055-03
    Medium clamp press, 100 g
    Medium clamp press, 100 g
    Acciaio inossidabile
    15 mm
    Serrated
    Straight
    6×1 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.22
    SFr. 52.22
    1 * 1 ST
       SFr. 52.22
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • FSCI18055-02
    Light clamp press, 85 g
    Light clamp press, 85 g
    Acciaio inossidabile
    16 mm
    Serrated
    Straight
    8×2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.22
    SFr. 52.22
    1 * 1 ST
       SFr. 52.22
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • FSCI18055-06
    Strong clamp press, 125 g
    Strong clamp press, 125 g
    Acciaio inossidabile
    16 mm
    Serrated
    Angled (90°)
    4×0,75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 63.67
    SFr. 63.67
    1 * 1 ST
       SFr. 63.67
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • FSCI18055-05
    Medium clamp press, 100 g
    Medium clamp press, 100 g
    Acciaio inossidabile
    17 mm
    Serrated
    Curved
    6×1 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 63.67
    SFr. 63.67
    1 * 1 ST
       SFr. 63.67
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • FSCI18055-01
    Light clamp press, 60 g
    Light clamp press, 60 g
    Acciaio inossidabile
    19 mm
    Serrated
    Straight
    10×2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.22
    SFr. 52.22
    1 * 1 ST
       SFr. 52.22
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource