Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Pinzette
Titanium bulldog spring clamp
Titanium bulldog spring clamp
Titanium bulldog spring clamp
Catalog # FSCI18144-30
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Expand image
Titanium bulldog spring clamp
Catalog # FSCI18144-30
Supplier:
FINE SCIENCE TOOLS
Specifications
Descrizione:
Light clamp press
Lunghezza:
30 mm
Materiale:
Titanio
Stile punta:
Serrated
Conf:
1
Tip size:
9,5×1 mm
Tip shape:
Straight
Specifications
About this item
Product Details
Product Details