Orders LinkContactUsLinkComponent
Titanium micro serrefines
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Titanium micro serrefines
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificates
Titanium micro serrefines
Titanium micro serrefines
4 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Lunghezza
    Stile punta
    Tip shape
    Tip size
    Disponibilità
    Price
  • FSCI18555-04
    Strong clamp press, 125 g
    Strong clamp press, 125 g
    Titanio
    13 mm
    Serrated
    Straight
    4×0,75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 121.84 SFr.
    121.84 SFr.
    1 * 1 ST
       121.84 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • FSCI18555-03
    Medium clamp press, 100 g
    Medium clamp press, 100 g
    Titanio
    15 mm
    Serrated
    Straight
    6×1 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 121.84 SFr.
    121.84 SFr.
    1 * 1 ST
       121.84 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • FSCI18555-02
    Light clamp press, 85 g
    Light clamp press, 85 g
    Titanio
    16 mm
    Serrated
    Straight
    8×2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 121.84 SFr.
    121.84 SFr.
    1 * 1 ST
       121.84 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • FSCI18555-01
    Light clamp press, 60 g
    Light clamp press, 60 g
    Titanio
    19 mm
    Serrated
    Straight
    10×2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 121.84 SFr.
    121.84 SFr.
    1 * 1 ST
       121.84 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource