Orders LinkContactUsLinkComponent
Beyer rongeur
Beyer rongeur
Beyer rongeurs, 2,5 mm cup diameter, Curved, 180 mm
Codice catalogo FSCI16002-18
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Beyer rongeur
Codice catalogo FSCI16002-18
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Beyer rongeur
Beyer rongeur
Beyer rongeurs, 2,5 mm cup diameter, Curved, 180 mm
Price
SFr. 350.87
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These rongeurs are made of stainless steel.
  • Double joint action
Specifiche
  • Tipo:
    Curved
  • Descrizione:
    Beyer rongeurs, 2,5 mm cup diameter
  • Lunghezza:
    180 mm