Orders LinkContactUsLinkComponent
Friedman rongeur
Friedman rongeur
Friedman rongeurs, 2,5 mm cup diameter, Curved, 130 mm
Codice catalogo FSCI16000-14
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Friedman rongeur
Codice catalogo FSCI16000-14
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Friedman rongeur
Friedman rongeur
Friedman rongeurs, 2,5 mm cup diameter, Curved, 130 mm
Price
SFr. 179.56
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These rongeurs are made of stainless steel.
  • Single joint action
Specifiche
  • Tipo:
    Curved
  • Descrizione:
    Friedman rongeurs, 2,5 mm cup diameter
  • Lunghezza:
    130 mm