Orders LinkContactUsLinkComponent
Lempert rongeurs
Lempert rongeurs
Lempert rongeurs, 2,5 mm cup diameter, Curved, 160 mm
Codice catalogo FSCI16005-16
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Lempert rongeurs
Codice catalogo FSCI16005-16
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Lempert rongeurs
Lempert rongeurs
Lempert rongeurs, 2,5 mm cup diameter, Curved, 160 mm
Price
SFr. 179.56
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These rongeurs are made of stainless steel.
  • Single joint action
Specifiche
  • Tipo:
    Curved
  • Descrizione:
    Lempert rongeurs, 2,5 mm cup diameter
  • Lunghezza:
    160 mm
  • Seq:
    02