Orders LinkContactUsLinkComponent
Luer rongeur
Luer rongeur
Luer rongeurs, 4 mm cup diameter, Curved, 150 mm
Codice catalogo FSCI16001-15
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Luer rongeur
Codice catalogo FSCI16001-15
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Luer rongeur
Luer rongeur
Luer rongeurs, 4 mm cup diameter, Curved, 150 mm
Price
SFr. 187.34
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These rongeurs are made of stainless steel.
  • Single joint action
Specifiche
  • Tipo:
    Curved
  • Descrizione:
    Luer rongeurs, 4 mm cup diameter
  • Lunghezza:
    150 mm