Dissector scissors, heavy blades
Codice catalogo FSCI14082-09
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Specifiche
- Tipo:Sharp/sharp, angled to side tips
- Lunghezza:105 mm
- Conf:1
- Lunghezza lama:12 mm
Specifiche
Informazioni su questo articolo
These scissors are made of stainless steel.