Orders LinkContactUsLinkComponent
Fine scissors, ToughCut®
Fine scissors, ToughCut®
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, ToughCut®
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificates
Fine scissors, ToughCut®
Fine scissors, ToughCut®
4 varianti
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Lunghezza
    Lunghezza lama
    Serrated
    Disponibilità
    Price
  • Sharp/sharp, curved tips, Toughcut®
    90 mm
    20 mm
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 56.34
    SFr. 56.34
    1 * 1 ST
       SFr. 56.34
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Sharp/sharp, straight tips, Toughcut®
    90 mm
    22 mm
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 51.76
    SFr. 51.76
    1 * 1 ST
       SFr. 51.76
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Sharp/sharp, curved tips, Toughcut®
    115 mm
    25 mm
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 57.71
    SFr. 57.71
    1 * 1 ST
       SFr. 57.71
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Sharp/sharp, straight tips, Toughcut®
    115 mm
    25 mm
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 53.59
    SFr. 53.59
    1 * 1 ST
       SFr. 53.59
    Specifiche:
    Marketsource