Kaye scissors, extra large loops
Blunt/blunt, curved tips, large loops, 105 mm, 22 mm, +
Codice catalogo FSCI14171-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Kaye scissors, extra large loops
Codice catalogo FSCI14171-10
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Blunt/blunt, curved tips, large loops
- Lunghezza:105 mm
- Serrated:+
- Lunghezza lama:22 mm