Surgical scissors, serrated
Sharp/blunt, straight tips, 140 mm, 40 mm, +
Codice catalogo FSCI14007-14
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, serrated
Codice catalogo FSCI14007-14
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/blunt, straight tips
- Lunghezza:140 mm
- Serrated:+
- Lunghezza lama:40 mm