ContactUsLinkComponent
Mini Lister scissors, Tungsten Carbide
Mini Lister scissors, Tungsten Carbide
Catalog # FSCI14531-09
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
undefined
Mini Lister scissors, Tungsten Carbide
Catalog # FSCI14531-09
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Specifications
  • Tipo:
    Blunt/blunt, angled to side tips, smooth, tungsten carbide
  • Lunghezza:
    90 mm
  • Conf:
    1