Orders LinkContactUsLinkComponent
Utility scissors
Utility scissors
Sharp/sharp, straight tips, 210 mm, 85 mm
Codice catalogo FSCI37500-00
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Utility scissors
Codice catalogo FSCI37500-00
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Utility scissors
Utility scissors
Sharp/sharp, straight tips, 210 mm, 85 mm
Price
SFr. 23.36
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
  • Tipo:
    Sharp/sharp, straight tips
  • Lunghezza:
    210 mm
  • Seq:
    01
  • Lunghezza lama:
    85 mm