Artery scissors, ball tip
Sharp/ball tip, straight tips, 1.5 mm ball diameter, 115 mm, 25 mm
Codice catalogo FSCI14080-11
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Artery scissors, ball tip
Codice catalogo FSCI14080-11
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/ball tip, straight tips, 1.5 mm ball diameter
- Lunghezza:115 mm
- Lunghezza lama:25 mm