Moria Fine scissors
Sharp/sharp, straight tips, 105 mm, 25 mm
Codice catalogo FSCI14370-22
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of inox.
Specifiche
- Tipo:Sharp/sharp, straight tips
- Lunghezza:105 mm
- Seq:01
- Lunghezza lama:25 mm