Surgical scissors, large loops
Sharp/blunt, straight tips, large loops, 145 mm, 45 mm
Codice catalogo FSCI14101-14
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, large loops
Codice catalogo FSCI14101-14
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/blunt, straight tips, large loops
- Lunghezza:145 mm
- Lunghezza lama:45 mm