Acetonitrile per LC-MS
Codice catalogo HEWLG2453-85050
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1
- Seq:0001
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:41.05 g/mol
Densità:0,78
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-835-2
UN:1648
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
Numero CAS:75-05-8
Formula:H₃CCN
Numero MDL:MFCD00001878