Filling Solution, Reference, 1 M KNO₃
Filling solution for reference electrode, 59 mL
Codice catalogo HACH28564026
Nome del fornitore: Hach
Filling Solution, Reference, 1 M KNO₃
Codice catalogo HACH28564026
Nome del fornitore: Hach
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Filling solution for electrode reference element, potassium nitrate (KNO₃), 1 M solution.
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:59 mL
- Descrizione:Filling solution for reference electrode