Orders LinkContactUsLinkComponent
Colour Lab Tapes
Colour Lab Tapes
Nome del fornitore:   GA
Colour Lab Tapes
Nome del fornitore:  GA
Certificates
Colour Lab Tapes
Colour Lab Tapes
30 varianti
Product Details & Documents
Colour laboratory tape is available in a wide range of colours and widths, for easy identification and colour-coding.
  • Temperature range: –80 to +121 °C
  • Ideal for all general-use applications in the lab
  • Continuous tape format allows use of as much or little as necessary
  • Resistant to gamma irradiation (tested to up to 50 kGy)
  • Available in a wide range of colors and widths, for easy identification and colour-coding
Available in an assortment of eye-catching colours and various widths. Lab tape is perfect for colour-coding and general lab use. Can be written on with permanent markers and ball-point pens for easy and quick identification of cardboard, glass, plastic, and metal surfaces.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Lunghezza
    Larghezza
    Disponibilità
    Price
  • GAINPAT-13GA
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    verde
    55 m
    12,7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 14.50
    SFr. 14.50
    1 * 1 ROU
       SFr. 14.50
  • GAINPAT-13GR
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    grigio
    55 m
    12,7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 14.50
    SFr. 14.50
    1 * 1 ROU
       SFr. 14.50
  • GAINPAT-13GS
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Aqua
    55 m
    12,7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 14.50
    SFr. 14.50
    1 * 1 ROU
       SFr. 14.50
  • GAINPAT-13LBL
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    azzurro
    55 m
    12,7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 14.50
    SFr. 14.50
    1 * 1 ROU
       SFr. 14.50
  • GAINPAT-13OR
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    arancione
    55 m
    12,7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 14.50
    SFr. 14.50
    1 * 1 ROU
       SFr. 14.50
  • GAINPAT-13PI
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    rosa
    55 m
    12,7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 14.50
    SFr. 14.50
    1 * 1 ROU
       SFr. 14.50
  • GAINPAT-13PU
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    porpora
    55 m
    12,7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 14.50
    SFr. 14.50
    1 * 1 ROU
       SFr. 14.50
  • GAINPAT-13RE
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    rosso
    55 m
    12,7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 14.50
    SFr. 14.50
    1 * 1 ROU
       SFr. 14.50
  • GAINPAT-13WH
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    bianco
    55 m
    12,7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 14.50
    SFr. 14.50
    1 * 1 ROU
       SFr. 14.50
  • GAINPAT-13YE
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    giallo
    55 m
    12,7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 14.50
    SFr. 14.50
    1 * 1 ROU
       SFr. 14.50
  • GAINPAT-18GA
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    verde
    55 m
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 18.30
    SFr. 18.30
    1 * 1 ROU
       SFr. 18.30
  • GAINPAT-18GR
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    grigio
    55 m
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 18.30
    SFr. 18.30
    1 * 1 ROU
       SFr. 18.30
  • GAINPAT-18GS
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Aqua
    55 m
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 18.30
    SFr. 18.30
    1 * 1 ROU
       SFr. 18.30
  • GAINPAT-18LBL
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    azzurro
    55 m
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 18.30
    SFr. 18.30
    1 * 1 ROU
       SFr. 18.30
  • GAINPAT-18OR
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    arancione
    55 m
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 18.30
    SFr. 18.30
    1 * 1 ROU
       SFr. 18.30
  • GAINPAT-18PI
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    rosa
    55 m
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 18.30
    SFr. 18.30
    1 * 1 ROU
       SFr. 18.30
  • GAINPAT-18PU
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    porpora
    55 m
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 18.30
    SFr. 18.30
    1 * 1 ROU
       SFr. 18.30
  • GAINPAT-18RE
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    rosso
    55 m
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 18.30
    SFr. 18.30
    1 * 1 ROU
       SFr. 18.30
  • GAINPAT-18WH
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    bianco
    55 m
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 18.30
    SFr. 18.30
    1 * 1 ROU
       SFr. 18.30
  • GAINPAT-18YE
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    giallo
    55 m
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 18.30
    SFr. 18.30
    1 * 1 ROU
       SFr. 18.30
  • GAINPAT-24GA
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    verde
    55 m
    24 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 22.10
    SFr. 22.10
    1 * 1 ROU
       SFr. 22.10
  • GAINPAT-24GR
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    grigio
    55 m
    24 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 22.10
    SFr. 22.10
    1 * 1 ROU
       SFr. 22.10
  • GAINPAT-24GS
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Aqua
    55 m
    24 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 22.10
    SFr. 22.10
    1 * 1 ROU
       SFr. 22.10
  • GAINPAT-24LBL
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    azzurro
    55 m
    24 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 22.10
    SFr. 22.10
    1 * 1 ROU
       SFr. 22.10
  • GAINPAT-24OR
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    arancione
    55 m
    24 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 22.10
    SFr. 22.10
    1 * 1 ROU
       SFr. 22.10
  • GAINPAT-24PI
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    rosa
    55 m
    24 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 22.10
    SFr. 22.10
    1 * 1 ROU
       SFr. 22.10
  • GAINPAT-24PU
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    porpora
    55 m
    24 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 22.10
    SFr. 22.10
    1 * 1 ROU
       SFr. 22.10
  • GAINPAT-24RE
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    rosso
    55 m
    24 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 22.10
    SFr. 22.10
    1 * 1 ROU
       SFr. 22.10
  • GAINPAT-24WH
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    bianco
    55 m
    24 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 22.10
    SFr. 22.10
    1 * 1 ROU
       SFr. 22.10
  • GAINPAT-24YE
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
    giallo
    55 m
    24 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 22.10
    SFr. 22.10
    1 * 1 ROU
       SFr. 22.10