VWR®, Side Access Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
I rack per congelatori come sistemi di stoccaggio e inventario per congelatori ULT verticali facilitano l'organizzazione dei campioni.
- Different height and depth dimensions are available and can be used in all freezer brands
- Racks for standard 2" cryoboxes (133×133×51 mm)
- Made from corrosion resistant stainless steel with smoothed edges
- Organise and find your samples quickly
These racks are made from corrosion resistant stainless steel with smoothed edges. Side access racks are a cost-effective freezer rack that will fit into any freezer.
Misurare l'altezza e la profondità interne nel vano del congelatore prima di scegliere i rack giusti. Nella scheda 'Informazioni correlate' troverai informazioni aggiuntive per supportarti nella selezione.
Ordering information: Delivered without cryoboxes.
Related Information
Frequently Bought Together