Orders LinkContactUsLinkComponent
Etichette
Nome del fornitore:   GA
Etichette
Nome del fornitore:  GA
Certificates
Etichette
5 varianti
Product Details & Documents
Queste etichette sono utilizzate per l’identificazione di rastrelliere metalliche e altri contenitori per lo stoccaggio a lungo termine in azoto liquido e congelatori a temperatura ultra-bassa.
  • Intervallo di temperatura adatto da –196 a +80 °C
Le etichette possono essere stampate con tutte le principali marche di stampanti barcode a trasferimento termico (SATO, Zebra, Intermec, Printronix, Datamax-O'Neil, CAB e altre) oppure scritte con pennarelli permanenti come i nostri cryo-marker.
Colori disponibili:
Giallo.
Assortiti: Rosa, Blu, Giallo.
Assortiti 2: Viola, Verde, Arancione.
Assortiti 3: Viola, Verde, Arancione, Rosa, Blu, Giallo.
 :
 :
 :
 : Include 12 Cryo-Cards™ in plastica con ganci di fissaggio ed etichette criogeniche a trasferimento termico.
 :
 :
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Colore
    Dimensioni
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • GAINCID-02WH
    Cryogenic tags
    Cryogenic tags
    Plastica
    bianco
    54,1×30 mm
    12 tags/pack
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 32.30
    SFr. 32.30
    1 * 12 ST
       SFr. 32.30
  • GAINCIDB-02A3
    Cryogenic tags; Assorted 3: Purple, Green, Orange, Pink, Blue, Yellow
    Cryogenic tags; Assorted 3: Purple, Green, Orange, Pink, Blue, Yellow
    Plastica
    colori assortiti
    54,1×30 mm
    12 tags/pack
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 32.30
    SFr. 32.30
    1 * 12 ST
       SFr. 32.30
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • GAINCIDB-02YE
    Cryogenic tags
    Cryogenic tags
    Plastica
    giallo
    54,1×30 mm
    12 tags/pack
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 32.30
    SFr. 32.30
    1 * 12 ST
       SFr. 32.30
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • GAINCIDB-02A2
    Cryogenic tags; Assorted 2: Purple, Green, Orange
    Cryogenic tags; Assorted 2: Purple, Green, Orange
    Plastica
    colori assortiti
    54,1×30 mm
    12 tags/pack
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 32.30
    SFr. 32.30
    1 * 12 ST
       SFr. 32.30
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • GAINCIDB-02A
    Etichette criogeniche; assortite: Rosa, Blu, Giallo
    Etichette criogeniche; assortite: Rosa, Blu, Giallo
    Plastica
    colori assortiti
    54,1×30 mm
    12 etichette/confezione
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 32.30
    SFr. 32.30
    1 * 12 ST
       SFr. 32.30
    Specifiche:
    New Product
    New Product