Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryogenic warning labels
Cryogenic warning labels
Nome del fornitore:   GA
Cryogenic warning labels
Nome del fornitore:  GA
Certificates
Cryogenic warning labels
Cryogenic warning labels
13 varianti
Product Details & Documents
Cryogenic warning labels for storage in liquid nitrogen, freezers, dry ice and other harsh environments. It is resistant to multiple freeze-thaw cycles, boiling water, UV rays, sterilization by gamma irradiation, deep-freeze and harsh lab environments.
  • Water resistant
  • Wear and tear-proof
  • Laminated
  • No perforation
The pictograms in laminated labels are protected against water, alcohol, chemicals and solvents. Temperature range from −196 to +100 °C.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Legend
    Dimensioni
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • GAINWL-012-1P
    Biohazard symbol labels
    Biohazard symbol labels
    Plastica
    12,7 mm
    1000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 47.70
    SFr. 47.70
    1 * 1 ROU
       SFr. 47.70
  • GAINWL-013-1P
    Removable warning symbol labels, black
    Removable warning symbol labels, black
    Plastica
    Radioactive Picto
    12,7 mm
    1000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 47.70
    SFr. 47.70
    1 * 1 ROU
       SFr. 47.70
  • GAINWL-008-1R
    Removable warning symbol labels
    Removable warning symbol labels
    Plastica
    Hot Surface Hazard Picto
    19,05×19,05 mm
    250 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 199.00
    SFr. 199.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 199.00
  • GAINWL-009-1R
    Removable warning symbol labels
    Removable warning symbol labels
    Plastica
    General Warning Picto
    19,05×19,05 mm
    250 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 199.00
    SFr. 199.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 199.00
  • GAINWL-010-1R
    Removable warning symbol labels
    Removable warning symbol labels
    Plastica
    Low Temperature Picto
    19,05×19,05 mm
    250 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 199.00
    SFr. 199.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 199.00
  • GAINWL-016-0.5P
    Hmis warning labels
    Hmis warning labels
    Plastica
    25,4×76,2 mm
    500 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 89.00
    SFr. 89.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 89.00
  • GAINWL-011-1P
    Stop symbol for frozen surfaces labels
    Stop symbol for frozen surfaces labels
    Plastica
    38,1×38,1 mm
    1000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 199.00
    SFr. 199.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 199.00
  • GAINWL-001-0.25P
    Toxic text labels
    Toxic text labels
    Plastica
    44,45×19,05 mm
    250 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 38.20
    SFr. 38.20
    1 * 1 ROU
       SFr. 38.20
  • GAINWL-002-0.25P
    Non-hazardous labels
    Non-hazardous labels
    Plastica
    44,45×19,05 mm
    250 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 38.20
    SFr. 38.20
    1 * 1 ROU
       SFr. 38.20
  • GAINWLA-007-1P
    Biohazard, yellow background labels
    Biohazard, yellow background labels
    Plastica
    Biohazard Picto
    44,45×19,05 mm
    250 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - SFr. 153.00
    SFr. 153.00
    1 * 1 Roll
       SFr. 153.00
  • GAINWLA-006-0.1P
    Biohazard labels
    Biohazard labels
    Plastica
    Biohazard Picto
    50,8×50,8 mm
    100 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 51.00
    SFr. 51.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 51.00
  • GAINWL-015-0.5P
    Hmis warning labels
    Hmis warning labels
    Plastica
    22,225×22,225 mm
    500 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 82.70
    SFr. 82.70
    1 * 1 ROU
       SFr. 82.70
  • GAINWL-004-1P
    NFPA, blank labels
    NFPA, blank labels
    Plastica
    28,575×28,575 mm
    1000 labels/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 153.00
    SFr. 153.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 153.00