Orders LinkContactUsLinkComponent
DYMO-Compatible Paper Labels
DYMO-Compatible Paper Labels
Nome del fornitore:   GA
DYMO-Compatible Paper Labels
Nome del fornitore:  GA
Certificates
DYMO-Compatible Paper Labels
DYMO-Compatible Paper Labels
33 varianti
Product Details & Documents
DYMO-compatible paper labels for printing with the DYMO 450-series of LabelWriter® printers.
  • Ideal for colour-coding and other general-use applications in the lab and office
  • Labels are available in a range of colours, and with a strong permanent adhesive
These paper labels are ideal for general use that includes identifying file folders, notebooks, storage boxes, paperwork, as well as shipping labels.
Product Family Options
Rectangle permanent DYMO-compatible paper labels
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Colore
    Dimensioni
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • GAINEDY-040BL
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    blu
    12,7×25,4 mm (0,5×1")
    1000 labels/roll (2 labels across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 23.80
    SFr. 23.80
    1 * 1 ROU
       SFr. 23.80
  • GAINEDY-040GA
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    verde
    12,7×25,4 mm (0,5×1")
    1000 labels/roll (2 labels across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 23.80
    SFr. 23.80
    1 * 1 ROU
       SFr. 23.80
  • GAINEDY-040RE
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    rosso
    12,7×25,4 mm (0,5×1")
    1000 labels/roll (2 labels across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 23.80
    SFr. 23.80
    1 * 1 ROU
       SFr. 23.80
  • GAINEDY-040WH
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    bianco
    12,7×25,4 mm (0,5×1")
    1000 labels/roll (2 labels across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 23.80
    SFr. 23.80
    1 * 1 ROU
       SFr. 23.80
  • GAINEDY-040YE
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    giallo
    12,7×25,4 mm (0,5×1")
    1000 labels/roll (2 labels across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 23.80
    SFr. 23.80
    1 * 1 ROU
       SFr. 23.80
  • GAINEDY-060WH
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    bianco
    14×87 mm (0,56×3,44")
    350 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 16.00
    SFr. 16.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 16.00
  • GAINEDY-071WH
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    bianco
    20×45 mm (0,79×1,77")
    500 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 27.20
    SFr. 27.20
    1 * 1 ROU
       SFr. 27.20
  • GAINEDY-070WH
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    bianco
    25,4×25,4 mm (1×1")
    750 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 30.40
    SFr. 30.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 30.40
  • GAINEDY-010PI
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    rosa
    25,4×54 mm (1×2,12")
    500 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 30.40
    SFr. 30.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 30.40
  • GAINEDY-010BL
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    blu
    25,4×54 mm (1×2,12")
    500 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 30.40
    SFr. 30.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 30.40
  • GAINEDY-010GA
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    verde
    25,4×54 mm (1×2,12")
    500 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 30.40
    SFr. 30.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 30.40
  • GAINEDY-010OR
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    arancione
    25,4×54 mm (1×2,12")
    500 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 30.40
    SFr. 30.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 30.40
  • GAINEDY-010RE
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    rosso
    25,4×54 mm (1×2,12")
    500 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 30.40
    SFr. 30.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 30.40
  • GAINEDY-010WH
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    bianco
    25,4×54 mm (1×2,12")
    500 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 30.40
    SFr. 30.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 30.40
  • GAINEDY-010YE
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    giallo
    25,4×54 mm (1×2,12")
    500 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 30.40
    SFr. 30.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 30.40
  • GAINEDY-020RE
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    rosso
    29×89 mm (1,12×3,5")
    350 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 19.20
    SFr. 19.20
    1 * 1 ROU
       SFr. 19.20
  • GAINEDY-020WH
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    bianco
    29×89 mm (1,12×3,5")
    350 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 19.20
    SFr. 19.20
    1 * 1 ROU
       SFr. 19.20
  • GAINEDY-020YE
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    giallo
    29×89 mm (1,12×3,5")
    350 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 19.20
    SFr. 19.20
    1 * 1 ROU
       SFr. 19.20
  • GAINEDY-020BL
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    blu
    29×89 mm (1,12×3,5")
    350 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 19.20
    SFr. 19.20
    1 * 1 ROU
       SFr. 19.20
  • GAINEDY-020GA
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    verde
    29×89 mm (1,12×3,5")
    350 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 19.20
    SFr. 19.20
    1 * 1 ROU
       SFr. 19.20
  • GAINEDY-020OR
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    arancione
    29×89 mm (1,12×3,5")
    350 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 19.20
    SFr. 19.20
    1 * 1 ROU
       SFr. 19.20
  • GAINEDY-074GA
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    verde
    35,56×88,9 mm (1,4×3,5")
    260 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 20.80
    SFr. 20.80
    1 * 1 ROU
       SFr. 20.80
  • GAINEDY-074YE
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    giallo
    35,56×88,9 mm (1,4×3,5")
    260 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 20.80
    SFr. 20.80
    1 * 1 ROU
       SFr. 20.80
  • GAINEDY-083WH
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    bianco
    54×101 mm (2,12×3,98")
    300 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 31.60
    SFr. 31.60
    1 * 1 ROU
       SFr. 31.60
  • GAINEDY-082WH
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    bianco
    57×32 mm (2,25×1,25")
    1000 labels/roll (1 label across)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 60.50
    SFr. 60.50
    1 * 1 ROU
       SFr. 60.50
Rectangle and circle permanent DYMO-compatible paper labels
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Colore
    Dimensioni
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • GAINEDY-072BE
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    beige
    12,7×26,4 + 9,5 mm (0,5×1,04 + 0,38")
    500 labels/roll (1 set: rectangle + circle)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 30.40
    SFr. 30.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 30.40
  • GAINEDY-072BR
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    marrone
    12,7×26,4 + 9,5 mm (0,5×1,04 + 0,38")
    500 labels/roll (1 set: rectangle + circle)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 30.40
    SFr. 30.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 30.40
  • GAINEDY-072GA
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    verde
    12,7×26,4 + 9,5 mm (0,5×1,04 + 0,38")
    500 labels/roll (1 set: rectangle + circle)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 30.40
    SFr. 30.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 30.40
  • GAINEDY-072GR
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    grigio
    12,7×26,4 + 9,5 mm (0,5×1,04 + 0,38")
    500 labels/roll (1 set: rectangle + circle)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 30.40
    SFr. 30.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 30.40
  • GAINEDY-072LE
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    giallo chiaro
    12,7×26,4 + 9,5 mm (0,5×1,04 + 0,38")
    500 labels/roll (1 set: rectangle + circle)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 30.40
    SFr. 30.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 30.40
  • GAINEDY-072RE
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    rosso
    12,7×26,4 + 9,5 mm (0,5×1,04 + 0,38")
    500 labels/roll (1 set: rectangle + circle)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 30.40
    SFr. 30.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 30.40
  • GAINEDY-072VI
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    viola
    12,7×26,4 + 9,5 mm (0,5×1,04 + 0,38")
    500 labels/roll (1 set: rectangle + circle)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 30.40
    SFr. 30.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 30.40
  • GAINEDY-072WH
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    DYMO-compatible paper label, core size 1"
    Paper
    bianco
    12,7×26,4 + 9,5 mm (0,5×1,04 + 0,38")
    500 labels/roll (1 set: rectangle + circle)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 30.40
    SFr. 30.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 30.40