ESD safety shoes, elastic lacing system, Impulse Lady XXTL Low
: ELTEN
Ladies' safety shoe is suitable for work in ESD sensitive or electrostatically protected areas (EPA).
- Full, padded bellows tongue
- PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY
- Steel toe cap
- Elastic lacing system with individual quick locking system
- Leather-free
Microfibre construction with fabric lining for natural ventilation. Full-length inlay ESD sole, PRO Lady Y. Non-metallic, penetration-resistant midsole. Sole core made of Infinergy® by BASF.
: EN ISO 20345 S1P SRC, form A.
- Catalog No:
- ELTN742301/36
- ELTN742301/37
- ELTN742301/38
- ELTN742301/39
- ELTN742301/40
- ELTN742301/41
- ELTN742301/42
- ELTN742301/35
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
Frequently Bought Together