ESD safety shoes, Boa® Fit System, S3, jo_Swift BOA® Low
: ELTEN
Thanks to its excellent discharge capability, the shoe is suitable for work in ESD sensitive or electrostatically protected areas (EPA).
- Padded tongue
- Rubber/PU sole jo_ATHLETIC
- Composite toe cap
- BOA® Fit System
- Leather-free
Hydrophobised microfibre construction with fabric lining for natural ventilation. Full-length inlay ESD sole. Non-metallic, penetration-resistant midsole.
: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, form A.
- Catalog No:
- ELTN12081/48
- ELTN12081/38
- ELTN12081/39
- ELTN12081/40
- ELTN12081/41
- ELTN12081/42
- ELTN12081/43
- ELTN12081/44
- ELTN12081/45
- ELTN12081/46
- ELTN12081/36
- ELTN12081/47
- ELTN12081/37
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
Frequently Bought Together