ESD safety shoes, Boa® Fit System, S1P, jo_Speedy BOA® Low, Jori
: ELTEN
Thanks to its excellent discharge capability, the shoe is suitable for work in ESD sensitive or electrostatically protected areas (EPA).
- Padded tongue
- Rubber/EVA sole jo_DYNAMIC
- Composite toe cap
- BOA® Fit System
- Leather-free
Mesh material/microfibre fabric construction with lining for natural ventilation. Full-length inlay ESD sole. Non-metallic, penetration-resistant midsole.
: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, form A.
- Catalog No:
- ELTN12171/39
- ELTN12171/40
- ELTN12171/41
- ELTN12171/42
- ELTN12171/43
- ELTN12171/44
- ELTN12171/45
- ELTN12171/46
- ELTN12171/36
- ELTN12171/47
- ELTN12171/48
- ELTN12171/37
- ELTN12171/38
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
Frequently Bought Together