Nitrogen generator, Precision Nitrogen Headspace 250
Precision Nitrogen Headspace 250 nitrogen generator
Codice catalogo 564-0298
Nome del fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Nitrogen generator, Precision Nitrogen Headspace 250
Codice catalogo 564-0298
Nome del fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
The Precision Nitrogen Headspace 250 has been conceived and custom-engineered to meet the gas requirements for headspace sampler instruments requiring higher gas pressure.
- Ultra High Purity nitrogen for headspace sampler instruments
- Can supply make-up gas
- Single unit can stack with the Precision Hydrogen, Nitrogen and Zero Air generators
- Service and repair status indicators
- 1 year comprehensive on-site warranty
Specifiche
- Descrizione:Precision Nitrogen Headspace 250 nitrogen generator
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..