ContactUsLinkComponent
Evaporatore rotante, RV 10 auto pro V-C Complete
Evaporatore rotante, RV 10 auto pro V-C Complete
Catalog # 531-1455
Supplier:  IKA
undefined
Evaporatore rotante, RV 10 auto pro V-C Complete
Catalog # 531-1455
Supplier:  IKA
Specifications
  • Accuratezza:
    ± 2 mbar
  • Velocità di rotazione:
    5 - 280 min⁻¹
  • Corse:
    140 mm
  • Seq:
    01
  • Modello:
    RV 10 auto pro V-C
  • Superficie refrigerante:
    1500 cm²
  • Vuoto finale:
    1050 - 1 mbar
  • Peso:
    21,5 kg
  • L×P×A:
    500×430×440 mm
  • Conf:
    1
Specifications
About this item
The RV 10 auto pro V-C Complete package is the complete solution for your rotary evaporator set-up. In addition to the rotary evaporator RV 10 auto, the package includes the four litres HB digital heating bath, the VACSTAR digital vacuum pump and the RC 2 lite recirculating chiller.
  • Reversible rotation direction
  • Motor lift
RV 10 auto è il fiore all'occhiello della gamma di evaporatori rotanti IKA. Tra le altre caratteristiche, ha un funzionamento innovativo e intuitivo tramite un luminoso display grafico TFT a colori, un controller del vuoto integrato, il monitoraggio della quantità di acqua di raffreddamento e sofisticati standard di sicurezza. RV 10 auto assicura un funzionamento efficiente, sicuro ed economico. Questo include la regolazione automatica del vuoto e dell'acqua di raffreddamento. Il ciclo di pulizia regolabile individualmente del controller del vuoto riduce l'intervallo di manutenzione e allo stesso tempo estende la durata del sistema.
Grazie alle guide in vetro appositamente progettate, il condensatore verticale rivestito con 3 bobine di raffreddamento utilizza la superficie di raffreddamento di 1500 cm² in modo estremamente efficiente. RV 10 auto consente all'utente di eseguire processi individuali attraverso la programmazione estesa delle rampe. Altre caratteristiche innovative come il soft start, la rotazione in senso orario e antiorario nel funzionamento intermittente o la funzione timer per il controllo delle sequenze temporali facilitano il lavoro quotidiano in laboratorio. La sicurezza è garantita dal sollevamento motorizzato con funzione arresto d’emergenza. In caso di mancanza di corrente, solleva automaticamente il matraccio d’evaporazione dal bagno termico. Inoltre, i circuiti di temperatura di sicurezza regolabili individualmente, la protezione contro il funzionamento a secco, il rilevamento della posizione finale regolabile per proteggere dalla rottura del vetro, i set di vetri rivestiti e una funzione di bloccaggio garantiscono la sicurezza dell'utente. L'interfaccia USB o RS232 permette il controllo remoto utilizzando il software IKA labworldsoft® e l'opzione di aggiornamento tramite il Firmware Update Tool.
La pompa per vuoto digitale VACSTAR inclusa è poco ingombrante e raggiunge un vuoto minimo di 2 mbar. È controllata direttamente dall'unità di azionamento automatico RV 10 tramite il cavo dati in dotazione e consente il rilevamento automatico del punto di ebollizione.
Il refrigeratore a ricircolo compatto RC 2 lite con una capacità di raffreddamento di 400 watt e una potente pompa di pressione e aspirazione (0,35 bar) è progettato per semplici compiti di raffreddamento fino a -10 °C. Il filtro a rete in acciaio inossidabile, facilmente accessibile e facile da pulire, assicura una prestazione di raffreddamento costantemente elevata per anni. Grazie al refrigerante naturale R290, il RC 2 lite è particolarmente ecologico e ben allestito per il futuro.
Ordering information: Tutti i componenti e le connessioni necessarie per il funzionamento sono inclusi.
Delivery: Fornito con evaporatore rotante automatico RV 10, bagno termico digitale HB, pompa per vuoto digitale VACSTAR e refrigeratore a ricircolo RC 2 lite.