ContactUsLinkComponent
Grade 0858 seed test paper, Whatman™
Grade 0858 seed test paper, Whatman™
Nome del fornitore:  Whatman products (Cytiva)
Certificati
undefined
Grade 0858 seed test paper, Whatman™
Nome del fornitore:  Whatman products (Cytiva)
Certificati
Specifiche
  • Catalog No:
  • 515-8015
  • 515-8001
  • 515-8002
  • WHAT10334346
  • WHAT10390046
  • Grado:
  • 0858
  • 0858
  • 0858
  • 0858
  • 0858
  • Peso:
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • Spessore:
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • Ritenzione delle particelle:
  • 7-12 µm
  • 7-12 µm
  • 7-12 µm
  • 7 - 12 µm
  • 7 - 12 µm
  • Velocità di filtrazione:
  • 55 s (Herzberg)
  • 55 s (Herzberg)
  • 55 s (Herzberg)
  • 55 s (Herzberg)
  • 55 s (Herzberg)