ContactUsLinkComponent
Grade 602 h ½ qualitative filter papers, Whatman™
Grade 602 h ½ qualitative filter papers, Whatman™
Certificates
undefined
Grade 602 h ½ qualitative filter papers, Whatman™
Specifications
  • Catalog No:
  • 515-5807
  • 515-5802
  • 515-5806
  • 515-5805
  • 515-5804
  • Grado:
  • 602 h ½
  • 602 h ½
  • 602 h ½
  • 602 h ½
  • 602 h ½
  • Peso:
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • Spessore:
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • 160 µm
  • Ritenzione delle particelle:
  • <2 µm
  • <2 µm
  • <2 µm
  • <2 µm
  • <2 µm
  • Velocità di filtrazione:
  • 375 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)