Orders LinkContactUsLinkComponent
Data logger multiuso, tempmate.® M2H
Data logger multiuso, temperatura/umidità relativa, nessun limite di allarme impostato, –30...+70 °C; 0 - 100% RH, ±0,3 °C (–20...40 °C), ±0,5 °C (altri);
±3% RH (20 - 80% RH), 5% RH (altri a 25 °C), 0,1 °C / 0,1 RH
  620-2824
 :   tempmate
Data logger multiuso, tempmate.® M2H
  620-2824
 :  tempmate
Data logger multiuso, tempmate.® M2H
Data logger multiuso, tempmate.® M2H
Data logger multiuso, temperatura/umidità relativa, nessun limite di allarme impostato, –30...+70 °C; 0 - 100% RH, ±0,3 °C (–20...40 °C), ±0,5 °C (altri);
±3% RH (20 - 80% RH), 5% RH (altri a 25 °C), 0,1 °C / 0,1 RH
SFr. 66.80
1 * 1 ST
Intuitive multi-use temperature and humidity logger for reliable low-cost cold chain monitoring. For temperature and humidity recording with internal or external temperature and humidity sensor, multifunction display and automatic PDF report generation.
  • Product-related temperature monitoring along the entire cold chain, in warehouses or fridges
  • Cost-effective and reliable
  • Smart design, intuitive operation
  • Waterproof and food compatible
  • Free available software for individual logger configuration
  • Detailed PDF report including graph and table
  • Multifunction display with battery indicator
tempmate.®-M2 loggers are specially designed for temperature and/or humidity monitoring in pharmaceutical cold chain logistics. As preprogrammed device tempmate.®-M2 can be instantly used to control your temperature sensitive consignment. The PDF report created contains detailed information such as data curve, every single measurement as a table and statistical information. With the optional free available tempbase.®2 software, you can ensure individual logger configuration and detailed data analysis or data management is also possible. Moreover, the device does not require labeling per IATA's dangerous goods regulations.
 : EN 12830, CE, RoHS.
  • Range di misura:
    –30...+70 °C; 0 - 100% RH
  • Risoluzione:
    0,1 °C / 0,1 RH
  • Descrizione:
    Data logger multiuso, temperatura/umidità relativa, nessun limite di allarme impostato
  • Seq:
    03
  • Accuratezza:
    ±0,3 °C (–20...40 °C), ±0,5 °C (altri);
    ±3% RH (20 - 80% RH), 5% RH (altri a 25 °C)
  • Cat. No.:
    620-2824
  • Memoria dati - N. letture:
    60000 values
  • Peso:
    54 g
  • Interfaccia:
    USB
  • Classe di protezione:
    IP 65
  • Sensore:
    Sensore luce ambiente
  • Batteria:
    CR2450 (sostituibile dall'utente)
  • L×P×A:
    100×53×12 mm
Accessories
  •  
    Descrizione
  • IMECM2S-200
    Sensore di temperatura e dell’umidità digitale esterno; lunghezza 1,2 m, –40...+90 °C, 0 - 100% RH
    1 * 1 ST - SFr. 33.60
  •  
    Descrizione
  • IMECM2S-300
    Sensore di temperatura digitale esterno PT100; lunghezza 1,2 m, -80...+200 °C
    1 * 1 ST - SFr. 87.90
  •  
    Descrizione
  • IMECM2B-100
    Staffa magnetica per il montaggio a parete
    1 * 1 ST - SFr. 19.00
  •  
    Descrizione
  • IMECM2S-100
    Sensore di temperatura digitale esterno; lunghezza 1,2 m, –40...+90 °C
    1 * 1 ST - SFr. 29.20