Orders LinkContactUsLinkComponent
Trace elements C, Corning®
Trace elements C, Corning®
Trace elements C, 100 mL
Codice catalogo MDTC25-023-CI
Nome del fornitore:   Corning
Trace elements C, Corning®
Codice catalogo MDTC25-023-CI
Nome del fornitore:  Corning
Numero CAS:  
Trace elements C, Corning®
Trace elements C, Corning®
Trace elements C, 100 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 76.90
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Trace Elements C Solution has the same composition as Cleveland's Trace Elements I, and contains the trace elements found in the serum-free medium MCDB301.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    Trace elements C
Specifiche