Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro volume Pipette tips, MµltiFit™
Micro volume Pipette tips, MµltiFit™
Nome del fornitore:   Sorenson Bioscience
Micro volume Pipette tips, MµltiFit™
Nome del fornitore:  Sorenson Bioscience
Certificates
Micro volume Pipette tips, MµltiFit™
2 varianti
Product Details & Documents
These natural-colored tips fit most popular brand research-grade pipettors.
They feature a narrow bore that reduces dead air space around extended air-displacement piston. Narrow bore also increases accuracy and reproducibility for critical ultra microvolume ranges.
Certifications: Certified RNase-, DNase-, human DNA-, PCR inhibitor-, and pyrogen-free.
Informazioni per l'ordine: Available in autoclavable polypropylene racks, bulk packed, or QuickRack reloads for the reloading racks.
Confezione: Contents: Casein peptone (10 g/L), UF Yeast Powder (5 g/L), NaCl (10 g/L)
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Stile punta
    Volume
    Lunghezza
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • MicroReach tips
    0.1 - 10 µl
    45 mm
    Bulk
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 65.10
    SFr. 65.10
    1 * 1.000 ST
       SFr. 65.10
  • Mµlti™ E tips
    0.5 - 10 µl
    46 mm
    Bulk
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 607.00
    SFr. 607.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 607.00