Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopi digitali, Emspira 3
Microscopi digitali, Emspira 3
Microscopi digitali, Emspira 3
Microscopi digitali, Emspira 3
Microscopi digitali, Emspira 3
Emspira 3 digital microscope empowers users to streamline inspection processes, cover inspection needs flexibly, and work with confidence. An ideal partner for manipulation, quality control, inspection and research applications.
  • Flessibilità grazie al design modulare e alla grande varietà di accessori
  • Facilità d'uso - crea sovrapposizioni e immagini di riferimento per il confronto
  • A prova di futuro - cattura direttamente su chiavetta USB o cartella di rete o invia le immagini via e-mail
  • Interfaccia intuitiva e personalizzabile con controlli del mouse
  • Custodia di alta qualità, robusta e antimicrobica AgTreat™ - IP 21
Ottimizza il tuo processo di ispezione
Emspira 3 ti aiuta ad eseguire compiti di ispezione visiva completa senza bisogno di un PC, dandoti inoltre il vantaggio di un minor ingombro. Il suo display integrato su schermo (OSD) fornisce strumenti intuitivi per il funzionamento autonomo.
Confronta direttamente i riferimenti con un solo clic
Il processo decisionale accetta/scarta è facilitato dal confronto dell'immagine dal vivo direttamente con immagini di riferimento o sovrapposizioni personalizzate con un solo clic. È particolarmente utile per i compiti ricorrenti, per esempio controllare se le parti o i componenti sono entro le tolleranze specificate.
Mantieni i tuoi dati facilmente disponibili in ogni momento
Riduci al minimo il rischio di perdita di dati mantenendo i risultati e i dati sulla tua rete locale per un'archiviazione senza preoccupazioni. Questa capacità ti dà la certezza che tutti i dati rilevanti sono disponibili quando ne hai bisogno.
Adattabile ai tuoi compiti più diversi
Personalizza Emspira 3 in base alle richieste di molti campioni e adattalo facilmente alle mutevoli esigenze di applicazioni specifiche, come R e D e analisi dei guasti, grazie al suo design modulare e alla grande varietà di accessori. A seconda dei tuoi compiti, scegli come memorizzare le immagini - su unità USB o in cartelle di rete.
Usalo e basta - progettato per tutti
Emspira 3 è progettato per utenti di qualsiasi livello di abilità. È possibile utilizzare il sistema in modo intuitivo con una formazione minima, risparmiando tempo e fatica. Lavora secondo il tuo stile preferito - usando un mouse, una tastiera, un display touch e un interruttore a mano/a pedale.
Postazione di lavoro ergonomica
Emspira 3 come microscopio digitale senza oculari offre vantaggi ergonomici. Gli utenti possono ispezionare in modo confortevole e con meno sforzo quando visualizzano immagini live veloci (fino a 60 fps) in risoluzione 4K su un monitor.
Informazioni per l'ordine: Tieni presente che il cavo di alimentazione deve essere ordinato separatamente (tranne per le configurazioni stand-alone). Due anni di garanzia.
Informazioni per l'ordine: 630-3381 include: microscopio Emspira 3, obiettivo 1.0x Planapo serie Z, adattatore Telecentric (0.8× e 1.0× Planapo), corpo adattatore M60 per filettatura obiettivo M42, azionamento di messa a fuoco 300 mm di routine della serie M, portamicroscopio, base di luce incidente (medio con AntiShock), Leica LED3000 RL (58 mm), diffusore per LED3000 RL, alimentazione elettrica per LED3000/LED5000, coperchio antipolvere (40×35×60 cm, antistatico), monitor HDMI touch da 10” con montaggio colonna standard, Kit Emspira 3 Standalone, cavo di alimentazione.
630-3382 include: microscopio Emspira 3 - bundle 4k (incluso microscopio, monitor 4K e accessori), obiettivo 1.0x Planapo serie Z, adattatore Telecentric (0.8× e 1.0× Planapo), corpo adattatore M60 per filettatura obiettivo M42, azionamento di messa a fuoco 300 mm di routine della serie M, portamicroscopio, base di luce incidente (medio con AntiShock), Leica LED3000 RL (58 mm), diffusore per LED3000 RL, alimentazione elettrica per LED3000/LED5000, coperchio antipolvere (40×35×60 cm, antistatico), cavo di alimentazione.
Documents
Product Family Options
Configurazioni standalone Emspira 3
  • Descrizione
    Risoluzione
    Caratteristiche aggiuntive
  • Microscopio digitale Emspira 3 - configurazione standalone con monitor touch da 10''
    12 MP
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - SFr. 12’825.95
    SFr. 12’825.95
    1 * 1 SET
       SFr. 12’825.95
  • Microscopio digitale Emspira 3 - configurazione standalone con bundle 4K
    12 MP
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - SFr. 12’727.97
    SFr. 12’727.97
    1 * 1 SET
       SFr. 12’727.97
Accessori raccomandati
  • Descrizione
    Risoluzione
    Caratteristiche aggiuntive
  • Monitor with boom stand mount 10"-HDMI
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 961.79
    SFr. 961.79
    1 * 1 ST
       SFr. 961.79
Accessories
  •  
    Descrizione
    Modello
  • LEIM10450508
    Leica LED3000 SLI, illuminazione a faretti
    Per microscopio digitale Emspira 3
    1 * 1 ST - SFr. 942.60