VWR®, Omogeneizzatori
About this item
Questi omogeneizzatori compatti sono adatti per tutte le normali attività di dispersione e miscelazione intensiva. Le unità sono robuste e molto stabili, inoltre è semplice e sicuro cambiare gli aggregati, cioè le aste di dispersione da scegliere in base al campione da miscelare.
- Funzionamento semplice con interruttore on-off e controllo della velocità
- Controllo intelligente della velocità variabile per una lunga durata dell'attrezzatura
- Basso livello di rumore
- Supporto regolabile in altezza (disponibile come optional)
- Semplice sostituzione degli aggregati (aste di omogeneizzazione)
- I modelli M, L e XL sono caratterizzai da una elevata stabilità della velocità anche con variazioni di viscosità del mezzo
- Il modello XL offre protezione in caso di surriscaldamento, sovraccarico o altro tipo di blocco
Questo omogeneizzatore portatile S è ergonomico, leggero e ideale per una rapida rotazione di piccoli volumi di campione, da 0,1 a 300 ml.
L'omogeneizzatore M ha un involucro elegante e insonorizzato, che nasconde una potenza sufficiente per gestire una varietà di applicazioni in modo sicuro e rapido dalla preparazione dei campioni al test di formule e ricette di prodotti, per volumi di campioni da 0,1 a 5000 ml.
L'omogeneizzatore L è caratterizzato da un'elevata potenza di azionamento e un design elegante, la sua grande capacità di riserva significa che può essere utilizzato per preparare campioni con grandi volumi con la stessa facilità con cui campioni con piccoli volumi. È ideale per volumi di campione da 100 a 10000 ml.
L'omogeneizzatore XL è l'unità di azionamento più potente, con controllo continuo della velocità e velocità della punta elevate offre una soluzione per un'ampia gamma di applicazioni di miscelazione, ideale per volumi di campione da 2000 a 20000 ml.
Le applicazioni includono la macinazione di campioni di tessuti animali e umani in una varietà di fluidi e volumi, preparazione di campioni per l'estrazione e la dissoluzione di materiali organici, preparazione di campioni per procedure diagnostiche mediche e analisi del DNA, estrazioni di sistemi/sostanze da campioni di origine vegetale, distruzione delle cellule animali e umane e deagglomerazione delle strutture cellulari unite.
Bestellinformationen: Fornito senza accessori.
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Questi omogeneizzatori compatti sono adatti per tutte le normali attività di dispersione e miscelazione intensiva. Le unità sono robuste e molto stabili, inoltre è semplice e sicuro cambiare gli aggregati, cioè le aste di dispersione da scegliere in base al campione da miscelare.
- Funzionamento semplice con interruttore on-off e controllo della velocità
- Controllo intelligente della velocità variabile per una lunga durata dell'attrezzatura
- Basso livello di rumore
- Supporto regolabile in altezza (disponibile come optional)
- Semplice sostituzione degli aggregati (aste di omogeneizzazione)
- I modelli M, L e XL sono caratterizzai da una elevata stabilità della velocità anche con variazioni di viscosità del mezzo
- Il modello XL offre protezione in caso di surriscaldamento, sovraccarico o altro tipo di blocco
Questo omogeneizzatore portatile S è ergonomico, leggero e ideale per una rapida rotazione di piccoli volumi di campione, da 0,1 a 300 ml.
L'omogeneizzatore M ha un involucro elegante e insonorizzato, che nasconde una potenza sufficiente per gestire una varietà di applicazioni in modo sicuro e rapido dalla preparazione dei campioni al test di formule e ricette di prodotti, per volumi di campioni da 0,1 a 5000 ml.
L'omogeneizzatore L è caratterizzato da un'elevata potenza di azionamento e un design elegante, la sua grande capacità di riserva significa che può essere utilizzato per preparare campioni con grandi volumi con la stessa facilità con cui campioni con piccoli volumi. È ideale per volumi di campione da 100 a 10000 ml.
L'omogeneizzatore XL è l'unità di azionamento più potente, con controllo continuo della velocità e velocità della punta elevate offre una soluzione per un'ampia gamma di applicazioni di miscelazione, ideale per volumi di campione da 2000 a 20000 ml.
Le applicazioni includono la macinazione di campioni di tessuti animali e umani in una varietà di fluidi e volumi, preparazione di campioni per l'estrazione e la dissoluzione di materiali organici, preparazione di campioni per procedure diagnostiche mediche e analisi del DNA, estrazioni di sistemi/sostanze da campioni di origine vegetale, distruzione delle cellule animali e umane e deagglomerazione delle strutture cellulari unite.
Bestellinformationen: Fornito senza accessori.
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 431-0290
- 431-0291
- 431-0292
- 431-0293
- Modello:
- S
- M
- L
- XL
- Volume H₂O:
- 0,1 - 300 ml
- 0,1 - 5000 ml
- 100 - 10000 ml
- 2000 - 20000 ml
- Intervallo di velocità:
- Max. 25000 min⁻¹
- Max. 30000 min⁻¹
- Max. 30000 min⁻¹
- Max. 10000 min⁻¹
- Potenza nominale del motore:
- 100 W
- 500 W
- 1000 W
- 1100 W
- L×P×A:
- 46×49×220 mm
- 58×58×236 mm
- 75×75×253 mm
- 98×98×340 mm
- Peso:
- 0,5 kg
- 1,5 kg
- 2,4 kg
- 5 kg
- Livello sonoro:
- 76 dB
- 85 dB
- 85 dB
- 72 dB
- Elettrico:
- 90 - 230 V, 50/60 Hz
- 230 V, 50/60 Hz
- 230 V, 50/60 Hz
- 230 V, 50/60 Hz
Specifications
Product Family Options
Product Information
- DescrizioneAvailabilityPrice
- Omogeneizzatore S portatile VWR®, velocità massima della punta: 14 m/sLog in for availability1 * 1 STSFr. 1’810.00Specifications:
More
Specifications
Cat. No.431-0290ModelloSVolume H₂O0,1 - 300 mlIntervallo di velocitàMax. 25000 min⁻¹Potenza nominale del motore100 WL×P×A46×49×220 mmPeso0,5 kgLivello sonoro76 dBElettrico90 - 230 V, 50/60 Hz - Omogeneizzatore M portatile VWR®, velocità massima della punta: 30 m/sLog in for availability1 * 1 STSFr. 3’200.00Specifications:
More
Specifications
Cat. No.431-0291ModelloMVolume H₂O0,1 - 5000 mlIntervallo di velocitàMax. 30000 min⁻¹Potenza nominale del motore500 WL×P×A58×58×236 mmPeso1,5 kgLivello sonoro85 dBElettrico230 V, 50/60 Hz - Omogeneizzatore L portatile VWR®, velocità massima della punta: 35 m/sLog in for availability1 * 1 STSFr. 4’180.00Specifications:
More
Specifications
Cat. No.431-0292ModelloLVolume H₂O100 - 10000 mlIntervallo di velocitàMax. 30000 min⁻¹Potenza nominale del motore1000 WL×P×A75×75×253 mmPeso2,4 kgLivello sonoro85 dBElettrico230 V, 50/60 Hz - Omogeneizzatore XL portatile VWR®, velocità massima della punta: 22 m/sLog in for availability1 * 1 STSFr. 6’100.00Specifications:
More
Specifications
Cat. No.431-0293ModelloXLVolume H₂O2000 - 20000 mlIntervallo di velocitàMax. 10000 min⁻¹Potenza nominale del motore1100 WL×P×A98×98×340 mmPeso5 kgLivello sonoro72 dBElettrico230 V, 50/60 Hz
Inerti e strumenti di dispersione
Product Information
- Catalog #PerLunghezzaDescrizioneAvailabilityPrice
- Modelli omogeneizzatore S106 mmGruppo A-7, Ø 7 mm, 0,3 kgLog in for availability1 * 1 STSFr. 2’480.00
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 431-0275Supporto con piastra in acciaio inossidabile con base, staffa regolabile in altezza per sostenere l'azionamento e il montaggio della base, 1 kgUnità di azionamento omogeneizzatore S VWR®Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 301.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 431-0274Aggiornamento del supporto con anello di sicurezza che impedisce l'abbassamento incontrollato dell'unità di azionamento. Può essere utilizzato anche per fissare l’altezza dell’unità di azionamento. Compatibile con il supporto 431-0276, 0,5 kgOmogeneizzatore M/L VWR®Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 288.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 431-0276Piastra di supporto con due aste di supporto. È possibile regolare l’altezza dell’unità di azionamento. Per una maggiore sicurezza, l'unità di azionamento non può essere regolata orizzontalmente. Disponibile aggiornamento del supporto, 4 kgUnità di azionamento M/L omogeneizzatore VWR®Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 537.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 431-0277Robusta piastra di supporto con due aste di supporto. È possibile regolare l’altezza dell’unità di azionamento. Per una maggiore sicurezza, l'unità di azionamento non può essere regolata orizzontalmente, 10,5 kgUnità di azionamento omogeneizzatore XL VWR®Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 752.00
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..