Orders LinkContactUsLinkComponent
Biemer vessel spring scissors
Biemer vessel spring scissors
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Biemer vessel spring scissors
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificates
Biemer vessel spring scissors
Biemer vessel spring scissors
2 varianti
Product Details & Documents
These stainless steel scissors are designed to securely cut vessels without slipping.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Lunghezza
    Lunghezza lama
    Tip size
    Disponibilità
    Price
  • Blunt, straight tips
    85 mm
    4 mm
    2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 218.49
    SFr. 218.49
    1 * 1 ST
       SFr. 218.49
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Blunt, straight tips
    130 mm
    2 mm
    2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 262.00
    SFr. 262.00
    1 * 1 ST
       SFr. 262.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource