Bone cutting spring scissors
Bone cutting scissors, Blunt, straight tips, 130 mm, 12 mm, Ø 0,4 mm
Codice catalogo FSCI16144-13
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Bone cutting spring scissors
Codice catalogo FSCI16144-13
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These stainless steel scissors cut fine bone and cartilage.
Specifiche
- Tipo:Blunt, straight tips
- Descrizione:Bone cutting scissors
- Lunghezza:130 mm
- Tip size:Ø 0,4 mm
- Lunghezza lama:12 mm