Orders LinkContactUsLinkComponent
Spring scissors, ceramic coated
Spring scissors, ceramic coated
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors, ceramic coated
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificates
Spring scissors, ceramic coated
Spring scissors, ceramic coated
2 varianti
Product Details & Documents
These scissors are made of ceramic coated stainless steel.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Lunghezza
    Lunghezza lama
    Tip size
    Disponibilità
    Price
  • Sharp, curved tips
    100 mm
    7 mm
    0,1 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 337.58
    SFr. 337.58
    1 * 1 ST
       SFr. 337.58
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Sharp, straight tips
    100 mm
    7 mm
    0,1 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 310.56
    SFr. 310.56
    1 * 1 ST
       SFr. 310.56
    Specifiche:
    Marketsource