Moria Pascheff-Wolff spring scissors
Sharp, angled tips, 105 mm, 3 mm, 0,15 mm
Codice catalogo FSCI15371-92
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Moria Pascheff-Wolff spring scissors
Codice catalogo FSCI15371-92
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These inox scissors have an adjustable screw that allows for varying spring action.
Specifiche
- Tipo:Sharp, angled tips
- Lunghezza:105 mm
- Tip size:0,15 mm
- Lunghezza lama:3 mm