Orders LinkContactUsLinkComponent
Moria spring scissors
Moria spring scissors
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Moria spring scissors
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificates
Moria spring scissors
Moria spring scissors
2 varianti
Product Details & Documents
These scissors are made of inox and have a very fine tip diameter.
Hand fashioned using 40x magnification, these tips are especially useful when incising vessel walls for catheter insertion.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Lunghezza
    Lunghezza lama
    Tip size
    Disponibilità
    Price
  • Sharp, curved tips
    80 mm
    5 mm
    0,1 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 486.91
    SFr. 486.91
    1 * 1 ST
       SFr. 486.91
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Sharp, straight tips
    80 mm
    5 mm
    0,1 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 459.42
    SFr. 459.42
    1 * 1 ST
       SFr. 459.42
    Specifiche:
    Marketsource