Orders LinkContactUsLinkComponent
Spring scissors, 8 mm cutting edge
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors, 8 mm cutting edge
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificates
Spring scissors, 8 mm cutting edge
Spring scissors, 8 mm cutting edge
4 varianti
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Lunghezza
    Lunghezza lama
    Tip size
    Disponibilità
    Price
  • Sharp, straight tips
    85 mm
    8 mm
    0,1 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 318.80
    SFr. 318.80
    1 * 1 ST
       SFr. 318.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Blunt, straight tips
    100 mm
    8 mm
    0,15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 186.43
    SFr. 186.43
    1 * 1 ST
       SFr. 186.43
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Sharp, straight tips
    100 mm
    8 mm
    0,15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 178.64
    SFr. 178.64
    1 * 1 ST
       SFr. 178.64
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Sharp, curved tips
    100 mm
    8 mm
    0,15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 205.21
    SFr. 205.21
    1 * 1 ST
       SFr. 205.21
    Specifiche:
    Marketsource