Microscope slides, Assistent®
1 mm, 25×25 mm
Codice catalogo HECH91240000252
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Microscope slides, Assistent®
Codice catalogo HECH91240000252
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Selected proven glass quality.
- Cleaned
- Ready for use
Specifiche
- L×L:25×25 mm
- Spessore:1 mm