Flat bottom tubes, glass, Assistent®
50×15 mm Ø, 1,2 mm
Codice catalogo HECH92277912400
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Flat bottom tubes, glass, Assistent®
Codice catalogo HECH92277912400
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
AR-Glas®, special size.
Specifiche
- Spessore parete:1,2 mm
- Taglia:50×15 mm Ø